Learn More
Fisherbrand™ Agitadores magnéticos RT Basic
Código de producto. 15356607 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 L
5 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm)
9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15356607 5 L 9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm) Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15346607 4 L 7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm) Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15356607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    255.29€ / paquete de 1
    Ahorro 101.71€
    28% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante (1 blanca y 1 negra)
Fiabilidad con la simplicidad de enchufar y usar, ideal para aplicaciones rutinarias de agitación—
Disfrute de una gran fiabilidad con el agitador magnético «plug and play» RT Basic, ideal para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño.—— Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar la agitación uniforme en procedimientos experimentales
  • El motor de CC sin escobillas no genera muestras calentadas ni “cocinadas”
  • El cuerpo y la parte superior de polipropileno proporcionan una excelente resistencia química.
  • Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm—.
  • Control de velocidad analógico: De 150 a 2500 rpm
  • Enchufe extraíble
  • Bajo consumo de energía.
Warranty
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Velocidad De 150 a 2500 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 5 L
Tensión 100/240 V
Vataje 6 W
Diámetro exterior (imperial) 8,66 in
Diámetro exterior (métrico) 220 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Altura (imperial) 2,56 in
Altura (métrico) 65 mm
Longitud (imperial) 9,06 in
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (imperial) 9,06 in
Anchura (métrico) 230 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Tipo de motor De CC sin escobillas