Learn More
Fisherbrand™ Convertidor de repuesto para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Código de producto. 16310294 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Desmembrador sónico modelo 505 y 705
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16310294 Desmembrador sónico modelo 505 y 705 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 16310294
Convertidor de 20 kHz de repuesto para el desmembrador sónico modelo 505/705
  • Convertidor de 20kHz
  • Para su uso con el desmembrador sónico modelo 505 y 705
Especificaciones
Tipo de producto Convertidor de repuesto
Descripción Convertidor de 20 kHz
Para utilizar con (equipo) Desmembrador sónico modelo 505 y 705
Cantidad de embalaje 1 unidad