Learn More
Fisherbrand™ Calculadora científica de bolsillo
Código de producto. 11957586 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11957586 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 11957586
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Pila de respaldo e instrucciones
Ideal para prácticamente todos los cálculos rutinarios realizados en laboratorios científicos, incluidos raíces cuadradas, porcentajes y elevaciones a potencias
Realiza más de 50 funciones, incluidas ciencias, matemáticas, trigonometría común/hiperbólica, logaritmos/logaritmos naturales, potencias, raíces, recíprocas, factoriales, porcentajes, hexadecimales, generación de números aleatorios y conversión de grados/decimales.
  • Entre las características estadísticas destacan: desviación estándar, media, suma de cuadrados, suma de datos y mucho más
  • Teclas elevadas fáciles de usar y pantalla LCD exponente de dos dígitos, de 10 dígitos, de gran tamaño y fácil lectura de 0,25 pulgadas (0,6 cm)
  • La memoria de tres teclas y “Forever Memory” almacenan datos cuando la unidad está apagada
  • La función de apagado automático conserva la vida útil de la batería
Información de órdenes
Dimensiones: 5 x 3 x 0,5 pulg. (12,7 x 7,6 x 1,3 cm) (long. x anch. alt.). Peso neto: 43g (1,5 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Científico, tamaño de bolsillo
Tipo de pantalla Digital
de control principal Ciencias, matemáticas, trigonometría común/hiperbólica, logaritmos/logaritmos naturales, potencias, raíces, recíprocas, factoriales, porcentajes, hexadecimales, generación de números aleatorios y conversión de grados/decimales
Teclado Teclas elevadas
Memoria 3 teclas
Dimensiones (L x An) 5,0 x 3,0 pulg.
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3 cm
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,6 cm
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 42,5 g
Para utilizar con (aplicación) Más de 50 funciones científicas
Incluye Pila de respaldo e instrucciones