Learn More
Fisherbrand™ Mezcladores de nutación de velocidad variable
Código de producto. 15584070 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Intervalo de velocidad:
18 rpm
Requisitos eléctricos:
220 V, 50 Hz, tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Intervalo de velocidad Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15584070 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN 18 rpm 220 V, 50 Hz, tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China cada uno
1 options
Código de producto. 15584070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    289.00€ / paquete de 1
    Ahorro 59.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
Alfombrilla de caucho con pocillos y 6 tiras para asegurar los tubos
Ofrece una mezcla uniforme y suave de líquidos en tubos, matraces de cultivo y placas
  • Diseño de precio asequible
  • Fácil de usar, manejo «plug and play»
  • Movimiento de velocidad fija en un ángulo de 20°
  • Escala de temperatura de funcionamiento: De 5 a 40 °C, apto para su uso en estufas microbiológicas sin CO2, refrigeradores y cámaras
  • La alfombrilla es extraíble y se puede limpiar con agua y jabón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo 0 to 20°
Capacidad portante (métrico) 0.8 kg
Intervalo de velocidad 18 rpm
Requisitos eléctricos 220 V, 50 Hz, tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China
Tensión 220 V
Tipo de producto Fixed Speed Nutating Mixer
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Material Plataforma de aluminio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 273 mm
Modelo Fisherbrand Nutating Mixer
Pantalla LED
Incluye Alfombrilla de caucho con pocillos; 6 tiras para asegurar los tubos
Intervalo del temporizador De 0 min a 99 h 59 min
Garantía y oferta de servicio 2 años