Learn More
Fisherbrand™ Agitador vorticial multitubo Racks para tubos de ensayo
Código de producto. 15569004 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
12 mm
13 mm
25 mm
100 mL
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo Color unitSize
15569004 100 mL Gris cada uno
15579004 12 mm Azul cada uno
15589004 13 mm Amarillo cada uno
15509014 25 mm Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15569004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas para tubos de ensayo para multitubos Vortexers de Fisherbrand™
Para su uso con Fisher Scientific Vortexeres multitubo
Gradillas de espuma codificadas por colores para tubos de ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tubo 100 mL
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Vortexer multitubo de Fisher Scientific
N.º de posiciones 50