Learn More
Electrothermal™ Mantas calefactoras para extracción múltiple: Modelo 6 Recess, calentamiento y agitación
Código de producto. 11742923
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Vataje:
980 W
1280 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Vataje Tamaño de la unidad
11742923 500 ml 1280 W cada uno
10424715 250 ml 980 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11742923 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 0307643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5190.00€
    3797.81€ / paquete de 1
    Ahorro 1392.19€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El flujo de aire exclusivo de la carcasa ventilada garantiza que la unidad se mantenga fría al tacto.
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
  • La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
  • El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
  • Intervalo de velocidad bajo de 50 a 1000 rpm
  • Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades
  • El módulo de agitación permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 10,25 in
Fondo (métrico) 26 cm
Para utilizar con Seis matraces de 500 ml
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 8,9 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1280 W (enchufe para Reino Unido y UE)
Modelo EMEA60500/CE
Vataje 1280 W
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 5,6 A
Capacidad (imperial) 0,13 gal
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de agitación y calentamiento