Learn More
Cole-Parmer™ Calentador/agitador de extracción multiposición serie SHM-200
Código de producto. 11722923
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
220 W
490 W
700 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vataje Tamaño de la unidad
11722923 700 W cada uno
11702923 220 W cada uno
11712923 490 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11722923 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0307619
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este calentador/agitador de extracción multiposición de la serie SHM-200 permite calentar y/o agitar líquidos con diferentes puntos de ebullición uno al lado del otro.
  • Remueve o calienta tus soluciones simultáneamente en cada posición.
  • Admite capacidades de matraces de 100 a 1000 mL.
  • El exclusivo flujo de aire ventilado garantiza que el estuche permanezca ''frío al tacto''.
  • La construcción robusta permite el funcionamiento continuo de los mantos según lo requieren las pruebas de extracción de rutina.
  • Regular el calor en estos mantos de extracción multiposición es sencillo utilizando los controles electrónicos de estado sólido incorporados.
  • Las unidades aceptan matraces de fondo redondo de entre 100 y 1000 ml.
  • Seleccione un agitador/calentador de extracción dependiendo del tamaño de su matraz.
  • Los calentadores de extracción cuentan con un calentador independiente por manto, lo que permite calentar líquidos con diferentes puntos de ebullición uno al lado del otro.
  • Cada calentador tiene su propio dial de control y luz indicadora de encendido/apagado, y puede alcanzar una temperatura máxima del elemento de 450 °C (842 °F).
  • Utilice el agitador magnético para mezclar la muestra mientras se calienta.
  • Las velocidades de agitación se pueden configurar entre 50 y 1000 rpm.
  • Los modelos de tres posiciones tienen un controlador de agitación para los tres mantos.
  • Los modelos de seis posiciones tienen dos controladores de agitación; uno para cada juego de tres mantos.
  • La parte inferior de la unidad, que posee el control del equipo, está separada de manera segura de los elementos que se calientan en la parte superior mediante un espacio de aire bien ventilado.
  • Un elemento calefactor de cuarzo está alojado en un cartucho aislado térmicamente para facilitar su reemplazo, lo que prolonga la vida útil del calentador.
  • Las superficies de aluminio recubiertas de polvo y la cubierta superior de polipropileno garantizan una buena resistencia química y una fácil limpieza.
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad Capacidad del matraz: 3 x 500 ml (0,13 gal.)
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 11,2 in
Fondo (métrico) 28,5 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,5 x 75,5 x 13 cm (11,2 x 29,7 x 5,1 in)
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 13 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 640 W (enchufe de Reino Unido y UE)
Incluye Tres de 1/2 in Varillas de soporte de 12,7 mm (diámetro), 6 pies. Cable de alimentación de 1,8 m.
Modelo EMEA30500/CE
Material Polipropileno, aluminio con pintura en polvo
Velocidad De 50 a 1000 rpm
Vataje 700 W
Peso con embalaje (métrico) 8,4kg
Peso con embalaje (imperial) 18,5 lb
Anchura (imperial) 29,72 in
Anchura (métrico) 75,5cm
Tipo de producto Calentador/agitador para extracción
Tipo de recipiente Matraz de fondo redondo
Temperatura (métrico) 450 °C
Capacidad (imperial) 0,13 gal
máx. (imperial) 842 °F
Para utilizar con (aplicación) Solución de agitación y calentamiento
Frecuencia 50/60 Hz