Learn More
Cole-Parmer™ Calentador/agitador de extracción multiposición serie SHM-200
Descripción
- Remueve o calienta tus soluciones simultáneamente en cada posición.
- Admite capacidades de matraces de 100 a 1000 mL.
- El exclusivo flujo de aire ventilado garantiza que el estuche permanezca ''frío al tacto''.
- La construcción robusta permite el funcionamiento continuo de los mantos según lo requieren las pruebas de extracción de rutina.
- Regular el calor en estos mantos de extracción multiposición es sencillo utilizando los controles electrónicos de estado sólido incorporados.
- Las unidades aceptan matraces de fondo redondo de entre 100 y 1000 ml.
- Seleccione un agitador/calentador de extracción dependiendo del tamaño de su matraz.
- Los calentadores de extracción cuentan con un calentador independiente por manto, lo que permite calentar líquidos con diferentes puntos de ebullición uno al lado del otro.
- Cada calentador tiene su propio dial de control y luz indicadora de encendido/apagado, y puede alcanzar una temperatura máxima del elemento de 450 °C (842 °F).
- Utilice el agitador magnético para mezclar la muestra mientras se calienta.
- Las velocidades de agitación se pueden configurar entre 50 y 1000 rpm.
- Los modelos de tres posiciones tienen un controlador de agitación para los tres mantos.
- Los modelos de seis posiciones tienen dos controladores de agitación; uno para cada juego de tres mantos.
- La parte inferior de la unidad, que posee el control del equipo, está separada de manera segura de los elementos que se calientan en la parte superior mediante un espacio de aire bien ventilado.
- Un elemento calefactor de cuarzo está alojado en un cartucho aislado térmicamente para facilitar su reemplazo, lo que prolonga la vida útil del calentador.
- Las superficies de aluminio recubiertas de polvo y la cubierta superior de polipropileno garantizan una buena resistencia química y una fácil limpieza.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad | Capacidad del matraz: 3 x 250 mL (0,06 gal.) |
| Diseñar | Carcasa de polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Fondo (imperial) | 10,6 in |
| Fondo (métrico) | 27 cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 27 x 64 x 11 cm (10,6 x 25,1 x 4,3 in) |
| Para utilizar con | Matraces (3 x 250 mL) |
| Altura (imperial) | 4,3 in |
| Altura (métrico) | 11 cm |
| Mostrar más |