Learn More
Electrothermal™ Mantas de multiextracción: modelo 3 Recess, solo calentamiento
Código de producto. 10259858
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10259858 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10259858 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 0307607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2019.21€
    1385.00€ / paquete de 1
    Ahorro 634.21€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El flujo de aire exclusivo de la carcasa ventilada garantiza que la unidad permanezca fría al tacto
El flujo de aire exclusivo de la carcasa ventilada garantiza que la unidad permanezca fría al tacto
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
  • La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
  • El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 500 ml (16,9 oz.)
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 10,25 in
Fondo (métrico) 26 cm
Para utilizar con Tres matraces de 500 ml
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 8,9 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 600 W (enchufe para RU y UE)
Modelo EME30500/CEB
Vataje 600 W
Anchura (imperial) 24,8 in
Anchura (métrico) 63 cm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 2,6 A
Capacidad (imperial) 17 oz
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de calefacción