Learn More
Fisherbrand™ Calculadora de conversión métrica
Código de producto. 11774406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11774406 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11774406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Pila de respaldo e instrucciones
Cambie las mediciones de laboratorio a EE.UU. o métricas en un instante
Proporciona respuestas rápidas y precisas para 126 tipos de conversiones métricas.
  • Convierte longitud, área, volumen, peso, líquido, energía y temperatura
  • Realiza conversiones del sistema inglés (imperial) y cuenta con todas las funciones rutinarias de la calculadora
  • Con pantalla LCD de 8 dígitos, 0,5 pulgadas (1,3 cm), teclas elevadas de gran tamaño y agarres laterales de caucho para un manejo sencillo
  • La cubierta LCD con apertura articulada automática se convierte en un soporte de sobremesa
Información de órdenes
Dimensiones: 9,5 x 7,6 x 1,3 cm; Peso: 57 g (2 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora de conversión métrica
Tipo de pantalla LCD
Visualizar cotas 0.5 in.
Teclado Teclas elevadas de tamaño grande
Dimensiones (L x An) 3.75 x 3.0 in.
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3cm
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 9,5cm
Anchura (imperial) 3 pulg
Anchura (métrico) 7,6cm
Peso (imperial) 2 oz
Peso (métrico) 56,6g
Para utilizar con (aplicación) Realiza todas las funciones rutinarias de la calculadora
Incluye Pila de respaldo e instrucciones