Learn More
Electrothermal™ Manta eléctrica sin control en caja metálica
Código de producto. 11522714
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11522714 2000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11522714 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3600322
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La manta térmica sin control en caja metálica básica Thermo Scientific proporciona una temperatura del elemento de 450 ºC
  • Basic (CMU) está disponible en doce tamaños, desde 50 ml 22 litros (22 000 ml). La manta térmica sin control en caja metálica básica Thermo Scientific proporciona una temperatura del elemento de 450 °C
  • Todos los tipos de mantas: Los elementos de calentamiento de la de bobina flexible absorben los golpes, lo que minimiza el riesgo de rotura de los matraces
  • El elemento de calentamiento está fijado a un cartucho aislante térmico rígido para asegurar la máxima transferencia de calor y soporte
  • Los elementos de calentamiento y el aislamiento forman un cartucho de calentamiento fácil de reemplazar
  • El flujo de aire único que se cuela por las ranuras de ventilación situadas debajo y alrededor del reborde y el cartucho de calefacción mantienen el exterior «frío al tacto»
  • La pantalla de acero inoxidable que cubre el elemento de calentamiento está conectada a tierra directamente al cable para mayor seguridad
  • Las mantas disponen de un fusible doble para mayor seguridad
  • Los pies antideslizantes y las abrazaderas de soporte añaden estabilidad
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 67,6 oz, 2000 ml
Capacidad (métrico) 2000 ml
Diámetro interior (métrico) 16,8 cm
Para utilizar con Un matraz de 2000 ml
Altura (imperial) 8,66 in
Altura (métrico) 22 cm
Tensión 230 V
Vataje 500 W
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 31,7cm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 2,2 A
Capacidad (imperial) 67,6 oz
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de calefacción