Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de laboratorio
Código de producto. 11754376 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Unit Size:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color unitSize
11754376 Verde paquete de 4
11734376 Rojo paquete de 4
11724376 Negro paquete de 4
11744376 Azul paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11754376
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Disponibles en varios colores
La cinta de etiqueta de laboratorio Fisher Scientific™ se puede descargar y volver a cargar en menos de 30 segundos.
  • Permite etiquetas con codificación por colores
  • No necesita pilas
  • La unidad está siempre lista para su uso
  • Dimensiones: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 pulg)
Order Info
Disponibles en negro, rojo, azul y verde.
Specifications
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Verde
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de etiquetas
Para utilizar con (equipo) Etiqueta marcadora de laboratorio
Cantidad 4/paquete
Tamaño (imperial) 0.375 x 118 in.
Tamaño (métrico) 0.010 x 3.277 cm
Dimensiones (L x An) 118 in. x 0.375 in.
Longitud (imperial) 118 in.
Longitud (métrico) 3 m
Anchura (imperial) 0,375 in