Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de laboratorio
Código de producto. 11734376 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11734376 Rojo paquete de 4
11724376 Negro paquete de 4
11744376 Azul paquete de 4
11754376 Verde paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11734376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibles en varios colores
La cinta de etiqueta de laboratorio Fisher Scientific™ se puede descargar y volver a cargar en menos de 30 segundos.
  • Permite etiquetas con codificación por colores
  • No necesita pilas
  • La unidad está siempre lista para su uso
  • Dimensiones: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 pulg)
Información de órdenes
Disponibles en negro, rojo, azul y verde.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Rojo
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Para utilizar con (equipo) Etiqueta marcadora de laboratorio
Cantidad 4/paquete
Tamaño (imperial) 0.375 x 118 in.
Tamaño (métrico) 0.010 x 3.277 cm
Longitud (imperial) 118 in.
Longitud (métrico) 3 m
Anchura (imperial) 0,375 in