Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de alta velocidad Shake Touch Isotemp™
Código de producto. 15529044 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Shake Touch
Tensión:
230 V
Certificaciones/conformidad:
W/o NIST Trazable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tensión Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
15529044 Shake Touch 230 V W/o NIST Trazable cada uno
1 options
Código de producto. 15529044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3515.00€
    2568.21€ / paquete de 1
    Ahorro 946.79€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Incluye bloque para 24 microtubos de 1,5 ml, gradilla extraíble y tapa.
El Fisher Scientific Isotemp Agitar, tocar y Isotemp Cooling Shake Touch está diseñado para aplicaciones que requieren resultados consistentes y precisos. El Fisher Scientific Isotemp La línea Shake Touch utiliza bloques intercambiables para adaptarse a una amplia variedad de tubos y microplacas. La pantalla táctil LCD a color de 4,3 in, fácil de usar, es compatible con guantes de goma y permite al usuario guardar y seguir visiblemente el progreso a través de la barra de estado en vivo para cinco programas definidos por el usuario, cada uno con cinco pasos individuales. USB El puerto puede transferir información a una unidad flash para registro de datos, almacenamiento de programas y actualizaciones de software. La electrónica mejorada de la unidad y los sensores de temperatura proporcionan ajustes de temperatura precisos y fiables en todo el intervalo de funcionamiento.
  • Pantalla táctil LCD en color de 4,3 in, intuitiva y con diseño reducido
  • Capacidad de enfriamiento o calentamiento rápido y alta velocidad de agitación
  • Programable para hasta cinco programas de 5 pasos independientes
  • Número ilimitado de programas si se utiliza el USB
  • Calibración de temperatura de punto único para seis puntos de ajuste definidos por el usuario
  • Velocidades de rampa de temperatura de calefacción y refrigeración ajustables en incrementos de 0,5 °C
  • El controlador de temperatura PID permite ajustes en incrementos de °0,1 C
  • Carcasa de polímero resistente al calor y a productos químicos
  • Modo de pulso para aplicaciones de vórtice rápido
  • Ocho opciones de bloque de accesorios
  • El indicador de temperatura superior se ilumina cuando la temperatura alcanza los 40 °C.
  • La alarma audible sonará cuando se alcance el punto de ajuste y, en modo temporizado, cuando el tiempo llegue a cero
Cooling Shake Touch
  • Con capacidad de calentamiento, enfriamiento y agitación
  • Rango de temperatura: 17 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta 100 °C
  • Exactitud de temperatura: ±0,5 °C entre 20 °C y 45 C,° ±2 °C por °debajo de 20 °C °y por encima de 45 °C
Shake Touch
  • Con capacidad de calentamiento y agitación
  • Rango de temperatura: 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
  • Precisión de temperatura: ± °1 C entre 20 °C y 45 °C, ±2 C por °encima de 45 °C
Disponible con 3 puntos opcionales NIST Calibración trazable (con FS Cat No. 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 y 02-217-744). El certificado trazable incluye datos reales de medición de calibración e incertidumbre. El laboratorio de calibración cumple con la norma ISO/IEC 17025.
Cultivos celulares, ADN, ARN, hibridación y estudios de proteínas
Información de órdenes
Shake Touch Isotemp Fisherbrand y Cooling Shake Touch Isotemp Fisherbrand pueden ser compatibles con los bloques Thermomixer R™ Eppendorf™.
Certifications
Lista TUV, marcado CE (modelos 230V)
Garantía
Cinco años para piezas y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 0,12 in
Intervalo de velocidad De 300 a 3000 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 100 °C
Vataje 210 W
Amperaje 0,9 A
Tipo de producto Agitador de alta velocidad
Certificaciones/conformidad W/o NIST Trazable
Intervalo de temperatura (imperial) 39,2 oF a 212 oF
Exactitud Más del 2%
Modelo Shake Touch
Pantalla LCD
Intervalo del temporizador De 1 min a 99 h 59 min