Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Placa calefactora, °50 C a °350 C, Aluminio, Cerámica
Código de producto. 15306607 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio, cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
15306607 Aluminio, cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 15306607
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Forma: Redonda, Tamaño: 5,5 in de diámetro, Carga máxima de muestra: 25 kg, Tipo de enchufe: Varios estilos
Aumente su confianza en la seguridad y precisión con la placa calefactora digital RT, elegante y de perfil bajo, que ofrece un control digital preciso con una resolución °de 0,1 C y una temperatura máxima de 350 °C. Experimente un tiempo de calentamiento rápido y una excelente tasa de transferencia de calor gracias a la estructura estrechamente integrada del calentador y una placa superior de aleación revestida de cerámica que proporciona uniformidad —de temperatura y resistencia a la corrosión al tiempo que permite un monitoreo óptimo de los cambios de color en muestras o medios durante la operación.
Control preciso para obtener una precisión óptima
  • Control PID de microprocesador
  • Pantalla LED digital (°resolución de 0,1 C)
  • Visualización simultánea de temperatura configurada y real
  • Rango de temperatura: Máx. °350 C / 662 °F
  • La velocidad de calentamiento se puede ajustar entre 0 y 100 % a intervalos de 1 %
Controles cómodos que ofrecen flexibilidad
  • Elija ver la temperatura en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
  • Configure el temporizador para que se inicie de inmediato, comience una cuenta atrás o se ponga en marcha cuando la placa superior alcance el punto de referencia deseado
  • Bloquee el teclado para mayor seguridad
  • Dos orificios roscados para varillas de soporte sujetan diversos tipos de dispositivos, como sensores de temperatura, termómetros, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más.
Las características de seguridad ofrecen tranquilidad
  • El indicador de advertencia de calor superior permanece iluminado cuando se apaga y sigue conectado hasta que la placa superior alcanza la temperatura ambiente
  • Apagado automático cuando se excede la temperatura
  • Cable de alimentación desconectable
  • Pantalla transparente opcional que protege al usuario de salpicaduras
Diseño/Capacidad
  • Dimensiones de la placa superior: 140 mm / 5,5 in de diámetro
  • Material de la placa superior: aluminio con revestimiento de cerámica
  • Pantalla: LED digital (resolución 0,1C)
  • Carga máxima: 25 kg / 55,1 lb.
Accesorios opcionales
  • Baño calefactor (n.º de cat. 11-676-269)
  • Escudo de seguridad transparente (n.º de cat. 11-676-270)
  • Varilla de soporte (n.º de cat. 11-676-271)
  • C-5, Soporte de abrazadera (N.º de cat. 11-676-276)
  • 3 abrazaderas de dientes (n.º N.° 11-676-277
Certifications
CE, cCSAus
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cuerpo Aluminio fundido
Material de la placa superior Aluminio, cerámica
máx. (imperial) de - 122 °F a 662 °F
Tipo de controlador PID
Tamaño 8,9 cm; 5,5 pulg. de diámetro
Temperatura (métrico) 50°C a 350°C
Altura (imperial) 3,94 in
Longitud (imperial) 11,42 in
Anchura (imperial) 6,34 in
Altura (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 290 mm
Anchura (métrico) 161 mm
Vataje 600 W
Frecuencia 50/60 Hz
tipo de tapón Varios estilos
Carga máx. de muestra 25 kg
Forma Redondo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente