Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación refrigerados/calefactados Isotemp™ R20 5,4-6,5 l. 230 V/50 Hz
Código de producto. 11326651 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Tipo:
Perfil alto
Perfil corto
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo Tamaño de la unidad
11326651 Isotemp 6200 R20 Perfil alto cada uno
11366641 Isotemp 4100 R20 Perfil alto cada uno
11376641 Isotemp 4100 R20F Perfil corto cada uno
11336651 Isotemp 6200 R20 Perfil corto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11326651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
  • Tubería de circulación externa con conectores de 8 y 12 mm
  • Pinzas de suministro y retorno
  • Cubiertas para el área de trabajo
Para laboratorios y aplicaciones industriales.
El modelo de perfil bajo permite un acceso sencillo al baño cuando la altura de la mesa del laboratorio supone un problema. Los depósitos de acero inoxidable sin soldaduras garantizan la durabilidad y una fácil limpieza. El resistente sistema de refrigeración garantiza que las muestras y las aplicaciones se pueden enfriar rápidamente. Medición de refrigeración ajustado para lograr una excelente estabilidad de la temperatura en todo momento.
  • Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Sugerencia ecológica: En el caso de las aplicaciones menos exigentes, el consumo de energía se puede reducir mediante modos de ahorro energético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 250w
Tipo de bomba Fuerza y Succión
Intervalo de temperatura De -20 °C a +100 °C
Tipo Perfil alto
Presión máxima 21 L/min; 750 mbar
Modelo Isotemp 6200 R20
Estabilidad de la temperatura ±0,025 °C
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz