Learn More
Fisherbrand™ Placas calefactoras Isotemp™, ambiente a 300 °C, aluminio
Código de producto. 15373518 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
13 x 8,2 x 3,8 pulg (33 x 20,8 x 9,7 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15373518 13 x 8,2 x 3,8 pulg (33 x 20,8 x 9,7 cm) cada uno
1 options
Código de producto. 15373518
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 7,25 x 7,25 pulg; Tipo de enchufe: Estilo UE
Disfrute de una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. Disponibles en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • Acoplamiento magnético fuerte
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantía
Tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa calefactora
Material de la placa superior Aluminio
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 300 °C
Altura (imperial) 3,8 in
Longitud (imperial) 13 in
Anchura (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Longitud (métrico) 33 cm
Anchura (métrico) 20,8 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
tipo de tapón Estilo UE
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad Cumple la RoHS y conformidad CE
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 8,2 x 3,8 pulg (33 x 20,8 x 9,7 cm)