Learn More
Fisherbrand™ Circuladores de inmersión con calentamiento Isotemp™: Modelo 5150B
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
External circulation plumbing fittings
Su precisión, características y rendimiento permiten la optimización de configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de aplicaciones.
Cada unidad incluye:
- Dos velocidades de la bomba: 50 % y 100 %
- Control de PID ajustable
- Gran pantalla LCD de cinco líneas y fácil lectura
- Tres idiomas: Inglés, alemán, francés
- Desconexiones de exceso de temperatura/nivel bajo con alarmas sonoras y visuales
- Motor industrial de alta calidad para un excelente rendimiento de bombeo y una larga vida útil
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 200 °C
5150 Controlador
para mayor rendimiento
- Temperatura ambiente hasta + 150 °C
- Calentador de 1 KW
- Potente bomba impelente
- Cinco puntos de ajuste programables: + 20 °C, + 37 °C, + 50 °C, + 70 °C y + 100 °C
- Muestra la temperatura en °C, °F o °K con una resolución de 0,1 o 0,01
- Disponible con una abrazadera o un puente
- Líquidos compatibles: AGUA DESIONIZADA hasta 3 mOhm; 50/50 EG/agua; 50/50 PG/agua; Sil 100; Sil 180; y Sil 300
Certifications
UL/CSA (conformidad pendiente), certificación CE, RoHS/WEEE
Compliance
Clase de seguridad III, FL-DIN 12876
Garantía
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, clase de seguridad II |
| Tipo de bomba | Fuerza |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +10 °C a 150 °C |
| Tipo | Circulador de inmersión Isotemp™ |
| Capacidad calorífica | 1,2 kW |
| Presión máxima | 310 mbar |
| Modelo | 5150B |
| Capacidad de la bomba | 17 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,05 °C |
| Anchura (imperial) | 4,40 in |
| Mostrar más |