Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 4100 H7
Código de producto. p-4903549 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
11346661 230 V, 50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 11346661
Includes
Incluye las conexiones de las tuberías de circulación externa
Calentadores de alta potencia fiables que proporcionan un calentamiento de líquidos rápido y garantizan la compatibilidad de líquidos para su aplicación.
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
  • Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
  • El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
  • Capacidad máxima de 4 a 7 l
  • Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
  • Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
  • Baños de acero inoxidable de gran calidad
  • Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 4 L a 7 L
Caudal 17
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura 10°C a 100°C
Tipo Baño de circulación calefactado Isotemp™
Incluye Accesorio de fontanería de circulación externa
Presión máxima 310 mbar
Modelo 4100 H7
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,3 x 8,5 15,6 in (363,2 x 215,9 x 396,2 mm)
Longitud (imperial) 14,3 in
Longitud (métrico) 363,2 mm
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 215,9 mm
Altura (imperial) 15,6 in
Altura (métrico) 396,2 mm
Peso (imperial) 22 lb.
Peso (métrico) 10 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz