Learn More
Fisherbrand™ Cubierta de anillos concéntricos para baños de agua Precision,™ 6 orificios, para baños de agua de 20 l y 28 l.
Código de producto. 15365897 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l, 28 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15365897 20 l, 28 l cada uno
1 options
Código de producto. 15365897 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 1546231Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    885.00€ / paquete de 1
    Ahorro 95.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Estas tapas Fisherbrand™ se utilizan con baños de agua de agitación Precision, Dubnoff y de poca profundidad.
Campanas extractoras
  • Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
  • Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
  • Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
  • Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cubierta de anillos concéntricos, 6 orificios
Capacidad (métrico) 20 l, 28 l
Para utilizar con (equipo) Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l
Material Acero inoxidable
N.º de posiciones 6
Garantía 1 año