Learn More
Fisherbrand™ Cubierta para baños de agua Precision™, 4 orificios, para baño de agua de 10 l.
Código de producto. 15355897 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15355897 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 15355897 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 1546230Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    692.00€ / paquete de 1
    Ahorro 73.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Estas tapas Fisherbrand™ se utilizan con baños de agua de agitación Precision, Dubnoff y de poca profundidad.
Campanas extractoras
  • Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
  • Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
  • Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
  • Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cubierta de anillos concéntricos, 4 orificios
Capacidad (métrico) 10 L
Para utilizar con (equipo) Baños de agua de uso general Precision de 10 l
Material Acero inoxidable
N.º de posiciones 4
Garantía 1 año