Learn More
Thermo Scientific™ Fluidos baños de circulación
Código de producto. 11691081 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5L
10L
Intervalo de temperatura:
De -40 °C a +200 °C
De -75 °C a +75 °C
De 80 °C a 300 °C
Tamaño de la unidad:
10 LT
10 litros
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
11691081 5L De -75 °C a +75 °C 5 litros
11601091 10L De -75 °C a +75 °C 10 litros
10751033 5L De 80 °C a 300 °C 5 litros
11621091 10L De -40 °C a +200 °C 10 LT
11641091 10L De 80 °C a 300 °C 10 litros
11611091 5L De -40 °C a +200 °C 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11691081 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9990201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    545.00€ / 5 litros
    Ahorro 60.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Utilice este líquido circulador de baño transparente con nuestros baños y enfriadores de circulación refrigerados.
Utilice este líquido circulador de baño transparente con los enfriadores de circulación y los baños de circulación refrigerados Thermo Scientific™ VersaCool™ en una amplia variedad de intervalos de temperatura.
  • Líquido de baño de aceite de silicona Sil 180
  • Rango de temperatura -40° hasta +200 °C
  • contenedor de 5L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Calor específico: - 0,4 Cal/g°C a los 20 °C, Densidad - 0,89 g/cm3 a 20 °C
Capacidad (métrico) 5L
Intervalo de temperatura De -75 °C a +75 °C
Tipo Aceite de silicona
Modelo Sil 100
Cantidad 5 l
Viscosidad Dinámico - 3 cP a 20 °C, cinemático - 3,37 cSt a 20 °C