Learn More
Beskrivelse
Utilice este líquido circulador de baño transparente con los enfriadores de circulación y los baños de circulación refrigerados Thermo Scientific™ VersaCool™ en una amplia variedad de intervalos de temperatura.
- Líquido para baño de aceite de silicona Sil 180
- Escala de temperatura de - 40 °C& a + 200 °C&
- Recipiente de 10 l
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Transparente |
| Descripción | Calor específico - 0,36 Cal/g°C a los 20 °C, Densidad - 0,93 g/cm3 a 20 °C |
| Capacidad (métrico) | 10L |
| Intervalo de temperatura | De -40 °C a +200 °C |
| Tipo | Aceite de silicona |
| Modelo | Sil 180 |
| Cantidad | 10 l |
| Viscosidad | Dinámico - 11 cP a 20 °C, cinemático - 11,8 cSt a 20 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SIL180
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?