Descripción
Utilice este líquido circulador de baño transparente con los enfriadores de circulación y los baños de circulación refrigerados Thermo Scientific™ VersaCool™ en una amplia variedad de intervalos de temperatura.
- Líquido de baño de aceite de silicona Sil 180
- Rango de temperatura -40° hasta +200 °C
- contenedor de 5L
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Calor específico - 0,36 calorías/g°C a los 20 °C, Densidad - 0,93 g/cm3 a 20 °C |
| Capacidad (métrico) | 5L |
| Intervalo de temperatura | De -40 °C a +200 °C |
| Tipo | Aceite de silicona |
| Modelo | Sil 180 |
| Cantidad | 5 l |
| Viscosidad | Dinámico - 11 cP a 20 °C, cinemático - 11,8 cSt a 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SIL180
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?