Learn More
Fisherbrand™ Placas calefactoras básicas Isotemp™, solo EE. UU.
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Cable de alimentación y clavija separables
Encajan con facilidad en una campana o sobre la mesa. Uso fácil y seguro. Excelentes para el secado de muestras y el calentamiento general de laboratorio en entornos de 4 °C a 40 °C (de 39 °F a 104 °F). Disponibles con una superficie de placa calefactora de cerámica o aluminio.
- Mando de control de temperatura analógico fácil de ajustar con escala graduada
- Indicador LED
- El diseño de la placa superior y de la base desvía los líquidos lejos de los componentes electrónicos internos
- El sistema de advertencia de seguridad con aviso visual protege al usuario de las quemaduras accidentales
- El montaje de base incorporado tiene capacidad para varillas de soporte de hasta 13 mm de diámetro, ideal cuando se utilizan sondas de pH o termómetros—
Modelos con placa de cerámica
- Hay disponibles tres tamaños
- Los modelos de 4 × 4 pulg y 7 × 7 pulg calientan hasta 540 °C (1004 °F); los modelos de 10 × 10 pulg calientan hasta 400 °C (752 °F)
- La superficie reflectante de cerámica blanca es resistente a ácidos y álcalis y resulta fácil de limpiar.
- Un bastidor sin calentamiento rodea la placa de cerámica calentada para una mayor protección
- Calientan hasta 380 °C (716 °F)
- Superficie de calentamiento de 7 × 7 pulg
Certifications
120 V: CSA, CUS; 230 V: CE, CSA, CUS
Compliance
IEC 1010
Garantía
Tres años
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tipo de controlador | Analógico |
| Tamaño | 7 x 7 pulg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Incluye | Cable de alimentación y clavija separables |
| Tensión | 230 V |