Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación acrílicos calefactados abiertos Isotemp™ 4100 H6A
Código de producto. 11306671 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11306671 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 11306671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1390.00€ / paquete de 1
    Ahorro 65.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños con calefacción de acrílico abiertos están equipados con placas de puente para la colocación del cabezal de control
De gran valor para clientes que necesitan observar cómo se comporta la aplicación dentro del baño.
  • Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
  • Con baños de 6 litros
  • Visualización sencilla de la muestra durante el funcionamiento
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 185,9 a 236,6 oz.
Capacidad (métrico) De 5,5 L a 7,0 L
Caudal 17 L/min
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura De 10 °C a 80 °C
Tipo Baño de circulación acrílico calefactado abierto Isotemp™
Capacidad calorífica 1,2
Presión máxima 310 mbar
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40,6 x 18,7 x 33,7 cm
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Anchura (imperial) 7,4 in
Anchura (métrico) 18,7 cm
Altura (imperial) 13,3 in
Altura (métrico) 33,7 cm
Peso (imperial) 13 lb.
Peso (métrico) 5,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz