Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P Open Heated PPO Bath Circulators
Código de producto. 11366661 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 60 Hz
Modelo:
4100 H5P
Capacidad (métrico):
De 4,5 L a 5,3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Modelo Capacidad (métrico) unitSize
11366661 230 V, 60 Hz 4100 H5P De 4,5 L a 5,3 L cada uno
1 options
Código de producto. 11366661
Los baños calefactados abiertos están hechos de polifenileneóxido muy rígido (PPO) y resisten hasta +100°C, lo que los hace una excelente alternativa al acero inoxidable.
Open heated baths are made from very rigid polyphenyleneoxide (PPO) and are thermally resistant up to +100°C, making them an excellent alternative to stainless steel.
Estos baños de circulación abiertos y económicos utilizan agua para transferir calor. Los baños tienen agarres y soportes integrados y están equipados con placas de puente colocar el cabezal de control.
  • Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
  • Con baños de 5 litros
  • La opción más económica para un baño de calefacción
Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente de hasta to +100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) De 1,19 a 1,4 gal.
Capacidad (métrico) De 4,5 L a 5,3 L
Caudal 17 L/min
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C
Tipo Baño de circulación calefactado abierto Isotemp™
Capacidad calorífica 1,2 kW
Material Polifenilenoóxido
Modelo 4100 H5P
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,3 x 7,5 x 13,7 in(38,8 x 19 x 34,7 cm)
Longitud (imperial) 15,3 in
Longitud (métrico) 38,8 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 19 cm
Altura (imperial) 13,7 in
Altura (métrico) 34,7 cm
Peso (imperial) 11,9 lb.
Peso (métrico) 5,4 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz