Descripción
Los rotores Frontier amplían la funcionalidad de las centrífugas Frontier al aumentar la cantidad de tubos de distintos tipos y tamaños que se pueden utilizar junto con cada uno de los modelos de centrífuga. Fáciles de limpiar y operar, los rotores están construidos de manera duradera para soportar una centrifugación exigente.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, 1,5/2 ml x 8, FC5306 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 8 x 1,5/2 ml |
| RCF máx. | 38.800 x g |
| Vel. máx | 6.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Minicentrífuga Frontier 5306 |
| Ángulo | 45 ° |
| Incluye | Rotor angular 8 x 1,5/2,0 ml |
| Biocontainment | Sí, cuando se utiliza con tapas de biocontención |