Learn More
Fisherbrand™ Soluciones de relleno para accumet™ electrodos ISE, flúor
Código de producto. 12952920 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo ISE de cloruro accumet™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12952920 Electrodo ISE de cloruro accumet™ cada uno
1 options
Código de producto. 12952920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    83.23€ / paquete de 1
    Ahorro 29.77€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para uso conelectrodos de ISE accumet™
Para uso conelectrodos de ISE accumet™
Cinco frascos de 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electrodo ISE de cloruro accumet™
Tipo Soluciones de llenado
Tipo de solución de llenado Cloruro
Incluye Cinco frascos de 60 ml