Descripción
Para el electrodo de unión capilar 13-620-130
- Gel líquido KCl
- En frascos de 60 ml
- Sustituye al 13-620-430
- Para electrodo rellenable de cuerpo de vidrio accuCap 13-620-130
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100 °C |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | ™ Electrodo de unión capilar rellenable de cuerpo de vidrio AccuCap |
| Tipo | Electrodo |
| Tipo de solución de llenado | Gel líquido KCl |
| Intervalo de pH | 8 |
| Soluble en agua | Soluble |