Learn More
Fisherbrand™ Calculadora de conversión métrica de tamaño compacto, calculadora de conversión métrica, con batería
Código de producto. 11784406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Pila alcalina de 1,5 V y cubierta protectora integrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11784406 Pila alcalina de 1,5 V y cubierta protectora integrada cada uno
1 options
Código de producto. 11784406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
1.5V alkaline battery and integrated protective cover
Realiza múltiples conversiones y funciones de calculadora
Performs multiple conversions and calculator functions
La unidad proporciona respuestas rápidas y precisas para 126 tipos de conversiones métricas. Simplemente introduzca un número, pulse una flecha y lea la métrica exacta o equivalente de EE.UU. con la coma decimal en su lugar.
  • Convierte longitud, área, volumen, peso, líquido, energía y temperatura
  • Realiza conversiones del sistema inglés (imperial) y cuenta con todas las funciones rutinarias de la calculadora
  • Con teclas elevadas, dígitos grandes (0,5 pulgadas [1,3 cm]) y una pantalla LCD brillante de 8 dígitos para facilitar la lectura y el funcionamiento
  • El tamaño de la tarjeta de crédito la hace perfecta para llevarla a cualquier parte
  • Dimensiones: 2,5 × 4,25 × 0,5 pulg (6,4 × 11,4 × 1,3 cm) (An x P x Al) Peso: 28 g (1 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora de conversión métrica
Tipo de pantalla LCD
Teclado Dígito grande elevado
Dimensiones (L x An) 2.5 x 4.25 in.
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3cm
Longitud (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 6,4cm
Anchura (imperial) 4,25 in
Anchura (métrico) 11,4cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28,3g
Fuente de alimentación Pila alcalina de 1,5 V
Para utilizar con (aplicación) Realiza múltiples conversiones y funciones de calculadora
Incluye Pila alcalina de 1,5 V y cubierta protectora integrada