Learn More
Fisherbrand™ Hélices y eje resistentes a la corrosión para agitadores de varilla
Código de producto. 15153007 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,48 cm
45,72 cm
Longitud (imperial):
12 pulg
18 in
Diámetro (métrico) del ventilador:
6,35 cm
8,89 cm
Diámetro (imperial) del ventilador:
2,5 in
3,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (métrico) del ventilador Diámetro (imperial) del ventilador unitSize
15153007 30,48 cm 12 pulg 6,35 cm 2,5 in cada uno
15163007 45,72 cm 18 in 8,89 cm 3,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15153007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    239.16€ / paquete de 1
    Ahorro 71.84€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistirá productos químicos y evitará acumulaciones.
  • Estructura con revestimiento exterior de PTFE virgen grueso
  • Núcleo interior de acero inoxidable rígido
  • Eje de 10 mm de diámetro exterior x núcleo de 0,25 IO
  • El eje interior es 1 in más largo que la carcasa exterior, lo que permite sujetarlo directamente sobre la sección de acero inoxidable del eje.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,39 in
Diámetro (imperial) del ventilador 2,5 in
Diámetro (métrico) 1 cm
Diámetro (métrico) del ventilador 6,35 cm
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 30,48 cm
Tipo Eje con hélice
Material PTFE, acero inoxidable.