Learn More
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500
Código de producto. 15388824 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Monocular
Trinocular
Tipos de objetivos:
DIN Acromático
Modelo:
AX-501A
AX-503A
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Tipos de objetivos Modelo unitSize
15388824 Monocular DIN Acromático AX-501A cada uno
15308834 Trinocular DIN Acromático AX-503A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15388824
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Selección de tres objetivos ópticos y tres cabezales ópticos. El microscopio de investigación compuesto de la serie AX-500 Fisher Scientific™ con iluminación LED de tonalidad fría está diseñado para el uso en la universidad y en laboratorios de investigación.
  • Selección de objetivos ópticos, con un gran rango de ampliación: 4×, 10×, 40×, 100×: acromático, contraste excepcionalmente elevado y plano acromático
  • Estructura profesional con diseño ergonómico y enfoque coaxial de posición baja que permite la manipulación con una sola mano, lo que hace más cómodo su uso prolongado
  • Iluminación LED de 3 W ajustable con control de la intensidad
  • Platina mecánica integrada con impulso bajo integrada y puesto extendido para control de X e Y (135 mm × 140 mm)
  • 18lentes con protectores oculares de caucho de
  • Cabezal de visualización Siedentopf ergonómico con inclinación de 30°
Especificaciones
Tipo de condensador Abbe/Iris
Eyepiece 18 mm
Estilo de cabeza Monocular
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X, 100X
Modelo AX-501A
Tipos de objetivos DIN Acromático
Tipo de producto Microscopio
Incluye Cable de alimentación IEC, soporte para el cable integrado, cubierta antipolvo, llave Allen
Pieza nasal Revólver cuádruple orientado hacia adentro
Diseño óptico Norma DIN
Garantía 2 años para piezas eléctricas (excepto bombillas, cables y fusibles), cinco años para piezas ópticas y mecánicas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,3 × 7,0 × 15,3 pulg (34 × 18 × 39 cm)
Peso (imperial) 14,3 lb
Peso (métrico) 6,5 kg
Requisitos eléctricos IEC 110/220 V (UL/CSA)