Learn More
Fisherbrand™ Electrodos indicadores de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Puede ser óptimo para el uso en laboratorio y mediciones precisas de Q.C.
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Disponible con conectores BNC o estándar de EE.UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Estándar EE. UU. |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos indicadores sugeridos: 13-620-51, 13-620-52, 13-620-57, 13-620-61, 13-620-62, 13-620-45, 13-620-53 |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 212 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Longitud (imperial) | 5,62 in |
| Longitud (métrico) | 143 mm |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,37 in |
| Mostrar más |