Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/temperatura variable accupHast™: sin mercurio
Código de producto. 11540114 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC/miniteléfono ATC
BNC/miniteléfono ATC de  pulg
Estándar EE. UU./Pin
Modelo:
Cuerpo de vidrio estándar
Cuerpo epóxico extra largo
MicroProbe™ con cuerpo de vidrio
pH/ATC, cuerpo epóxico extralargo
Longitud (métrico):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Modelo Longitud (métrico) unitSize
11540114 BNC Cuerpo de vidrio estándar 102 mm cada uno
11520074 BNC/miniteléfono ATC de  pulg pH/ATC, cuerpo epóxico extralargo 143 mm cada uno
11520104 Estándar EE. UU./Pin Cuerpo epóxico extra largo 140 mm cada uno
11530104 Estándar EE. UU./Pin MicroProbe™ con cuerpo de vidrio 165 mm cada uno
11540104 Estándar EE. UU./Pin Cuerpo de vidrio estándar 102 mm cada uno
11550114 BNC MicroProbe™ con cuerpo de vidrio 165 mm cada uno
10154724 BNC Cuerpo epóxico extra largo 140 mm cada uno
11530074 BNC/miniteléfono ATC pH/ATC, cuerpo epóxico extralargo 143 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11540114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Respuesta rápida y exacta a pesar de los cambios de temperatura
Respuesta rápida y exacta a pesar de los cambios de temperatura
  • Diseño patentado con uniones dobles de cerámica, referencia Ag/AgCl sellada y electrolito especial
  • Elimina la respuesta lenta al medir muestras a diferentes temperaturas en sucesión rápida
  • Precisión hasta ±0,01 de pH a 25 °C y ±0,05 de pH de –5 °C a +80 °C
  • Tiempo de respuesta, 20 segundos o menos; derivación insignificante
Flujo mejorado, menos contaminación
  • Elemento de referencia aislado y solución de carga de KCl exterior
  • Elimina la obstrucción de precipitados de compuestos de plata
  • Sin necesidad de plata ni mercurio que contaminan las muestras
  • Selección entre cuerpos estándar y de vidrio MicroProbe™ o de epoxi extralargos
Electrodo con cuerpo de vidrio estándar accupHast
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
  • Inmersión de hasta 102 mm
  • Diámetro de cuerpo y punta, 10 mm
Electrodo con cuerpo de vidrio con microsonda accupHast
  • Cuerpo de vidrio de tamaño semimicro
  • Inmersión de hasta 165mm
  • Diámetro de cuerpo, 10 mm; diámetro de punta, 5 mm
Electrodo con cuerpo epóxico extralargo accupHast
  • Cuerpo epóxico extralargo
  • Inmersión de hasta 140mm
  • Diámetro de cuerpo, 10 mm
Electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico extralargo accupHast
  • Cuerpo epóxico extralargo
  • Sonda ATC integrada
  • Inmersión de hasta 143mm
  • Diámetro de cuerpo, 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipos de conector BNC
Junta Cerámica doble
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C a +100°C
Tipo Electrodo combinado de pH
Tipo de solución de llenado KCl saturado
Para utilizar con (aplicación) pH
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Modelo Cuerpo de vidrio estándar
Tiempo de respuesta 20 s
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 23° a 212 °F
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 102 mm
Diámetro (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 10 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.