Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ión selectivo combinados de estado sólido accumet™, sin mercurio: Plata/Sulfuro
Código de producto. 11590144 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11590144 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11590144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00€
    782.67€ / paquete de 1
    Ahorro 54.33€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Para la determinación de bromuro, cloruro, cobre, cianuro, fluoruro, plomo y plata/sulfuro
Características
  • Derivación baja, respuesta rápida, relación de alta selectividad, buena estabilidad térmica y amplio intervalo de funcionamiento
  • Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conector
  • Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
  • Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
  • Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal del departamento de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific
Modelos combinados
  • Cuentan con una membrana de detección homogénea para aplicación amplia, respuesta rápida, retención de muestras mínima, precisión mejorada y límites de detección más bajos
  • Cuerpo de vidrio o epoxi que incorpora celdas de detección y referencia en una única sonda
ISE de combinación de plata/sulfuro
  • Determina la plata y el sulfuro en agua y líquidos de fabricación de papel
  • Cuerpo de vidrio
Las soluciones de cianuro son altamente tóxicas; utilice una perilla de pipeta durante su preparación. Las soluciones ácidas de cianuro producen cianuro de hidrógeno; los procedimientos con estas soluciones se deben realizar en una campana extractora. Las medidas por encima de 10-3 M se deben realizar con poca frecuencia, ya que el ion de cianuro erosiona lentamente la membrana de detección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Para la determinación de plata y sulfuro en agua y líquidos de fabricación de papel
Tipos de conector BNC
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,5 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 13mm
Tipo de solución de llenado 13-620-834
Longitud (imperial) 4,25 pulg
Longitud (métrico) 108mm
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de funcionamiento (métrico) 0,01 a 107 900 ppm AG+, 0,003 a 32 100 ppm S2-
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Intervalo de pH De 2 a 12
Interferencias Hg2+
Modelo Combinado de plata/sulfuro
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 80 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo ISE de combinación