Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ión selectivo combinados de estado sólido accumet™, sin mercurio: Cianuro
Código de producto. 11540144 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11540144 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11540144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    551.32€ / paquete de 1
    Ahorro 193.68€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Para la determinación de bromuro, cloruro, cobre, cianuro, fluoruro, plomo y plata/sulfuro
Características
  • Derivación baja, respuesta rápida, relación de alta selectividad, buena estabilidad térmica y amplio intervalo de funcionamiento
  • Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conector
  • Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
  • Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
  • Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal del departamento de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific
Modelos combinados
  • Cuentan con una membrana de detección homogénea para aplicación amplia, respuesta rápida, retención de muestras mínima, precisión mejorada y límites de detección más bajos
  • Cuerpo de vidrio o epoxi que incorpora celdas de detección y referencia en una única sonda
ISE de combinación de cianuro
  • Mide los iones de cloruro en soluciones acuosas
  • Para la supervisión en procesos petroquímicos y de chapado, suministro de agua y residuos industriales
  • Cuerpo epóxico
Las soluciones de cianuro son altamente tóxicas; utilice una perilla de pipeta durante su preparación. Las soluciones ácidas de cianuro producen cianuro de hidrógeno; los procedimientos con estas soluciones se deben realizar en una campana extractora. Las medidas por encima de 10-3 M se deben realizar con poca frecuencia, ya que el ion de cianuro erosiona lentamente la membrana de detección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Para la monitorización de procesos petroquímicos y de chapado, suministro de agua y residuos industriales
Tipos de conector BNC
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,5 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 13mm
Tipo de solución de llenado 13-620-808
Longitud (imperial) 4,01 in
Longitud (métrico) 102mm
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de funcionamiento (métrico) De 0,1 a 260 ppm
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Intervalo de pH Desde 11 hasta 13
Interferencias Cl-, Br-, I-, S2- inexistentes
Modelo Combinación de cianuro
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 80 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo ISE de combinación