Learn More
Fisherbrand™ Sonda de conductividad/TDS/temperatura de reemplazo accumet™ - Sin Mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Sonda de repuesto para conductividad, TDS y temp.
Sustitución de:
- accumet Medidores portátiles AP75, AP85
- Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 Medidores portátiles
- Oakton CON 510, medidores de mesa pH/CON 510
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 1 |
| Tipos de conector | DIN de 6 pines |
| Para utilizar con (aplicación) | Conductividad, TDS, temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Accumet AP75 y AP85 portátil, Oakton CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 portátil, Oakton CON 510 y pH/CON 510 de sobremesa |
| Tipo | Sonda de conductividad/TDS/temperatura |
| Longitud del cable (imperial) | 36 in |
| Longitud del cable (métrico) | 0,9 m |
| Material | Epoxi |
| Intervalos de medición | 0-150mS |
| Sonda | Conductividad, TDS y temperatura |