Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ión selectivo combinados de membrana de polímero accumet™, sin mercurio: Calcio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Mediciones rápidas y precisas en soluciones acuosas en un amplio intervalo de concentraciones.
Sensor sellado en cuerpo epóxico
- Los módulos de detección contienen una solución de llenado interna líquida en contacto con la membrana organofílica con gelificación
- La membrana está impregnada con un intercambiador de iones selectivos para los iones de interés
- Los sensores están sellados en un cuerpo epóxico duradero con una semicelda de referencia integrada
- Permiten mediciones rápidas y precisas en soluciones acuosas en una amplia gama de concentraciones
- El cuerpo epóxico proporciona resistencia química
- Cuerpo epóxico sólido y resistente a productos químicos
- Conjunto de membrana sellado al cuerpo
- Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conectores
- Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
- Límites de detección inferiores a los ISE tradicionales
- Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
- Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal del departamento de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific
- Diámetro: cuerpo, 12,7 mm; tapón, 16 mm
- Longitud: cuerpo, 10,2 cm; tapón, 2,5 cm; 12,7 cm en total
Electrodo de calcio
- Se puede utilizar en pruebas de vino, cerveza, productos lácteos, alimentos, plantas, productos farmacéuticos, fertilizantes, explosivos, arcilla y suelos
- Se utiliza como un detector de criterio de valoración en titulaciones de calcio de EDTA
- La solución de llenado es 4M KCl (con AgCl)
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Para pruebas de vino, cerveza, productos lácteos, alimentos, plantas, productos farmacéuticos, fertilizantes, explosivos, arcilla y suelos |
| Tipos de conector | BNC |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12,7mm |
| Diámetro del tapón (métrico) | 15,8mm |
| Tipo de solución de llenado | KCl de 4mol/l con AgCl |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 127mm |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,04 a 400 ppm |
| Mostrar más |