Learn More
Fisherbrand™ PH indicador de cuerpo de vidrio universal de modelos de membrana de vidrio universal accumet™ Sin Mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
La membrana de vidrio universal y el cuerpo de vidrio, cristal proporcionan mediciones de pH de cero a 14.
- Membrana de vidrio universal
- Intervalo de pH de cero a 14
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Estándar EE. UU. |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +110 °C |
| Tipo | Modelo de membrana de pH |
| Electrodo. | Electrodos indicadores sugeridos: 13-620-64 |
| Para utilizar con (equipo) | Titralyzer II |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 23° a 230 °F |
| Longitud (imperial) | 60 in |