Learn More
Fisherbrand™ PH indicador de cuerpo de vidrio universal de modelos de membrana de vidrio universal accumet™ Sin Mercurio
Código de producto. 11550104 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Estándar EE. UU.
Longitud (imperial):
30 in
60 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Longitud (imperial) unitSize
11550104 BNC 30 in cada uno
11593965 Estándar EE. UU. 60 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11550104
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La membrana de vidrio universal y el cuerpo de vidrio proporcionan mediciones de pH de cero a 14
La membrana de vidrio universal y el cuerpo de vidrio, cristal proporcionan mediciones de pH de cero a 14.
  • Membrana de vidrio universal
  • Intervalo de pH de cero a 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Electrodo. Suggested Reference Electrodes: 13-620-51, 13-620-52, 13-620-57, 13-620-61, 13-620-62, 13-620-45, 13-620-53, 13-620-46, 13-620-47
Longitud (imperial) 30 in