Learn More
Fisherbrand™ PH acumulado que indica modelos de cuerpo de vidrio de rango completo/pH alto - Sin Mercurio accumet™
Código de producto. 11573965 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Estándar EE. UU.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11573965 Estándar EE. UU. cada uno
1 options
Código de producto. 11573965
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El cuerpo de vidrio de pH alto proporciona un rango completo de indicación de pH mientras se está Sin mercurio
  • Intervalo de pH de cero a 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Estándar EE. UU.
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +80 °C
Tipo Modelo de pH
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 23 °F a 176 °F