Learn More
Fisherbrand™ Sonda de pH/ATC accumet™ para medidores portátiles de la serie AP80 y AP70: sin mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Sustitución/accesorio para los medidores portátiles accumet AP85, AP84, AP72, AP71
- Sonda de pH/temperatura todo en uno
- Elemento de referencia de AG/AgCl relleno líquido
- Cuerpo epóxico resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC, ATC, ATC |
| Junta | Individual |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo | Electrodo de valoración combinado de pH/ORP |
| Tipo de solución de llenado | KCl saturado con AgCl KCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Temperatura de pH todo en uno |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor portátil accumet AP70 |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Mostrar más |