Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH/ATC accumet™ para medidores de la serie AP60 y AP100, sin mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Electrodo combinado con sonda ATC incorporada
- Relleno de líquido
- Referencia de Ag/AgCl
- Junta simple
- Conectores resistentes al agua BNC/miniteléfono para modelos portátiles de la serie AP60
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 5 °C a 80 °C
- Longitud de la sonda: 102mm
- Diámetro de la sonda: 10mm
- Longitud de cable: 76cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC/miniteléfono ATC |
| Junta | Individual |
| Material | Polímero |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Tipo de solución de llenado | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor portátil accumet AP60 y AP100 |
| Incluye | Medidor, batería de 9 V, manual |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 212 °F |
| Mostrar más |