Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de vidrio tamaño semimicro y micro accumet™, sin mercurio
Código de producto. 11590104 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Estándar EE. UU.
Longitud (métrico):
60 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Longitud (métrico) unitSize
11590104 BNC 100 mm cada uno
11500114 BNC 150 mm cada uno
11540064 Estándar EE. UU. 100 mm cada uno
11550064 Estándar EE. UU. 150 mm cada uno
11560064 Estándar EE. UU. 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11590104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para placas de micropocillos, vasos de suero, cubetas, microtubos de ensayo, tubos de RMN y tubos capilares
Ideal para placas de micropocillos, vasos de suero, cubetas, microtubos de ensayo, tubos de RMN y tubos capilares
Intervalo de pH de cero a 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Individual
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +110 °C
Tipo Electrodo de valoración combinado de pH/ORP, estándar Ag/AgCl
Tipo de solución de llenado KCl saturado con AgCl KCl
Para utilizar con (aplicación) Muestras pequeñas
Referencia interna Ag/AgCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 23° a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +110°C
Tipo de punta Micro
Garantía 1 año
Longitud (métrico) 100 mm