Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de indicación ORP metálico accumet™, sin mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Requires
Requiere: un adaptador de clavija para entradas estándar de EE. UU. 13-640-150 o un adaptador de entrada BNC para entradas BNC 13-620-490
Semicelda con indicador de platino para mediciones de ORP y valoraciones redox
- Cuerpo de vidrio y elemento de platino de área grande
- Intervalo de temperatura de –5 °C a +100 °C (23 ° to 212 °F)
- Mide 5,5 in.L (14 cm)
Specifications
Specifications
| Tipos de conector | Patilla |
| Material | Vidrio |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
| Tipo | Electrodo de ORP |
| Para utilizar con (aplicación) | ORP, Redox |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 23° a 212 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud (imperial) | 5,5 pulg |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,39 in |
| Show More |