Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de media celda accumet™ Silver Billet, sin mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Requires
- Requiere un electrodo de referencia compatible; los electrodos de referencia sugeridos son 13-620-216, 13-620-273, 13-620-47
- Requiere un adaptador de clavija para entradas estándar de EE. UU. 13-640-150 o un adaptador de entrada BNC para entradas BNC 13-620-490
Para valoraciones de plata y haluros
- Semicelda maciza de plata extragrande
- Cuerpo de vidrio, 14 cm de longitud
- Intervalo de temperatura de –5 °C a +°100 °C
- Cuerpo, 10 mm de diámetro
- Conector de pines
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Patilla |
| Material | Vidrio |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
| Tipo | Electrodo de semicelda |
| Para utilizar con (aplicación) | Haluro, plata |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 23° a 212 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud (imperial) | 5,5 pulg |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,37 in |
| Mostrar más |