Learn More
Fisherbrand™ Tapones de membrana para ISE de combinación de detección de gases accumet™
Código de producto. 11530134 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11530134 12 mm paquete de 3
1 options
Código de producto. 11530134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    159.13€ / paquete de 3
    Ahorro 51.87€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Juego de tres tapones de membrana de repuesto con juntas tóricas.
  • Para ISE de combinación de detección de gas amónico 13-620-508, 13-620-509; ISE de combinación de detección de gas de dióxido de carbono 13-620-510, 13-620-511
  • Juego de tres tapones de membrana de repuesto
  • Con juntas tóricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electrodos de ion selectivo combinados de detección de gas accumet
Tipo Tapón de membrana
Diámetro (métrico) 12 mm