Learn More
Fisherbrand™ Electrodo™ combinado de cuerpo de epoxi pH/ATC lleno de líquido - Sin mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los modelos de unión doble con referencia Ag/AgCl
- Cuerpo de epoxi de tamaño estándar resistente
- Unión simple de cerámica porosa
- Sonda ATC integrada
- Conectores BNC pH/ATC
- Cuerpo epóxico reforzado para su uso sobre el terreno o en la planta
- Ideal para su uso manual con muestras acuosas
Información de órdenes
- Para su uso con medidores de sobremesa de la serie accumet Excel (XL), la serie accumet Research (AR) y la serie accumet Basic (AB15 y AB15 Plus)
- La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Tipos de conector | BNC/miniteléfono |
| Junta | Cerámica única |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | SP135-500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso manual con muestras acuosas |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de sobremesa accumet serie XL, AR y AB |
| Mostrar más |