Learn More
Fisherbrand™ Membrana de™ vidrio acumulada ISE de combinación de sodio
Código de producto. 11580174 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11580174 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11580174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    581.28€ / paquete de 1
    Ahorro 183.72€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
ISE de combinación para la determinación de la concentración de iones de sodio
Cuerpo de epoxi ISE de combinación de sodio
  • Perilla de vidrio sensible al sodio formulada especialmente
  • Medición directa de la concentración de iones de sodio activos
  • Media celda integral de referencia de calomelá con electrolito KCl saturado
  • Unión de cerámica porosa
  • Cuerpo epóxico resistente
Características
  • Derivación baja, respuesta rápida, relación de alta selectividad, buena estabilidad térmica y amplio intervalo de funcionamiento
  • El protector de extremo extraíble protege contra la rotura de la bombilla de vidrio, permite una limpieza fácil
  • El cierre de extremo-cuna simplifica el almacenamiento, elimina las botellas de remojo
  • Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conector
  • Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
  • Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
  • Probados individualmente, serializados para cumplir GLP con los requisitos y respaldados por el Fisher Scientific™ personal de Aplicaciones Técnicas
Aplicaciones
  • Análisis de sodio en carnes, pescados, productos lácteos, jugos de frutas, agua de elaboración, aguas subterráneas, agua de mar, suelos, fluidos corporales
  • Ideal para mediciones de muestras pequeñas o para análisis en pequeñas vasos
Dimensiones
  • Diámetro: cuerpo, 12,7 mm; tapón, 16 mm
  • Longitud: 4,5 in. L (11,4 cm) de cuerpo, 1 in. L (2,5 cm) de capa, 5,5 in. L (14 cm) en total. Con 30 in. (76,2 cm) de ventaja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Se utiliza para pruebas de sodio en carnes, pescados, productos lácteos, jugos de frutas, agua de la cerveza, aguas subterráneas, agua de mar, suelos, fluidos corporales
Tipos de conector BNC
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,5 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12,7mm
Diámetro del tapón (métrico) 15,8mm
Tipo de solución de llenado SP138-500
Junta Cerámica porosa
Longitud (imperial) 5,5 pulg
Longitud (métrico) 139,7mm
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Para utilizar con (equipo) Medidor ISE con conexión BNC
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 60 °C
Tipo ISE de combinación